Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene
PC2784-1G PC2784-5G
APOSPC2784-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2784-1G APOSPC2784-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094190
Numéro CAS: 502496-34-6