Imprimer
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-hydrazinobenzene hydrochloride
PC2719-25G PC2719-5G
APOSPC2719-25GEA 238 EUR
APOSPC2719-25G APOSPC2719-5G
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₆F₂N₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094169
Numéro CAS: 502496-26-6