Imprimer
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2641-1G PC2641-250MG PC2641-5G
APOSPC2641-1GEA 0 EUR
APOSPC2641-1G APOSPC2641-250MG APOSPC2641-5G
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205273
Numéro CAS: 399579-92-1