Imprimer
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)nitrobenzene
PC2625-1G PC2625-5G
APOSPC2625-1GEA 39.3 EUR
APOSPC2625-1G APOSPC2625-5G
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆FNO₄S
MW: 219.19 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458079
Numéro CAS: 914636-41-2