Imprimer
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2592-1G PC2592-25G PC2592-5G
APOSPC2592-1GEA 51.1 EUR
APOSPC2592-1G APOSPC2592-25G APOSPC2592-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Point de fusion: 130…133 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972707
Numéro CAS: 150444-95-4