Imprimer
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dimethyl-3-fluoro-bromobenzene
PC2447-1G PC2447-500MG PC2447-5G
APOSPC2447-1GEA 311 EUR
APOSPC2447-1G APOSPC2447-500MG APOSPC2447-5G
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Formule: C₈H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079714
Numéro CAS: 26584-26-9