Imprimer
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2421-1G PC2421-250MG
APOSPC2421-1GEA 667 EUR
APOSPC2421-1G APOSPC2421-250MG
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene
Formule: C₈H₈BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116323
Numéro CAS: 842167-67-3