Imprimer
Vinyl perfluorononanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2387-1G PC2387-5G
APOSPC2387-1GEA 122 EUR
APOSPC2387-1G APOSPC2387-5G
Vinyl perfluorononanoate
Vinyl perfluorononanoate
Formule: C₁₁H₃F₁₇O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078320
Numéro CAS: 54640-64-1