Imprimer
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2381-25G PC2381-5G
APOSPC2381-25GEA 511 EUR
APOSPC2381-25G APOSPC2381-5G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242.628 g/mol
Point d'ébullition: 265…266 °C
Densité: 1.523 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094156
Numéro CAS: 351003-34-4
ONU: 3265
ADR: 8 II