Imprimer
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2359-1G PC2359-250MG
APOSPC2359-1GEA 0 EUR
APOSPC2359-1G APOSPC2359-250MG
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₇BrF₂
Point d'ébullition: 55…56 °C (2 mm Hg)
Point de fusion: –26…–24 °C
Densité: 1,534 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777119
Numéro CAS: 108661-89-8