Imprimer
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Bis[bromo(difluoro)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
PC2338-25G PC2338-50G PC2338-5G
APOSPC2338-25GEA 548 EUR
APOSPC2338-25G APOSPC2338-50G APOSPC2338-5G
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Formule: C₄Br₂F₈O₂
Point d'ébullition: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094153
Numéro CAS: 330562-48-6