Imprimer
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PC2241-1G PC2241-5G
APOSPC2241-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2241-1G APOSPC2241-5G
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formule: C₂₀H₂₀F₂₆OSi₂
Point d'ébullition: 81…82 °C (11 mm Hg)
Densité: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270970
Numéro CAS: 71363-70-7