Imprimer
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2239-1G PC2239-250MG
APOSPC2239-1GEA 209 EUR
APOSPC2239-1G APOSPC2239-250MG
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779330
Numéro CAS: 133804-66-7