Imprimer
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2189-1G PC2189-500MG
APOSPC2189-1GEA 466 EUR
APOSPC2189-1G APOSPC2189-500MG
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂S
MW: 214.257 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00816765
Numéro CAS: 259544-93-9