Imprimer
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210127-100MG PC210127-1G PC210127-250MG
APOSPC210127-100MGEA 353 EUR
APOSPC210127-100MG APOSPC210127-1G APOSPC210127-250MG
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol ≥98%
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Formule: C₆H₇F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15976765
Numéro CAS: 1296225-26-7