(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210078-1G
PC210078-500MG
APOSPC210078-1GEA
890
EUR
APOSPC210078-1G
APOSPC210078-500MG
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formule:
C₁₄H₇Cl₃F₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28369722 Numéro CAS: 1656294-84-6 |