Imprimer
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210076-1G PC210076-500MG
APOSPC210076-1GEA 890 EUR
APOSPC210076-1G APOSPC210076-500MG
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₁₀H₈ClF₃N₄
MW: 276.646 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28347882
Numéro CAS: 1644602-68-5