Imprimer
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC210075-1G PC210075-500MG
APOSPC210075-1GEA 297 EUR
APOSPC210075-1G APOSPC210075-500MG
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₉H₆F₃NO₃
MW: 233.144 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00455931
Numéro CAS: 85575-56-0