1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210067-1G
PC210067-500MG
APOSPC210067-1GEA
420
EUR
APOSPC210067-1G
APOSPC210067-500MG
1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Formule:
C₁₀H₁₀F₃N₃O MW: 245.201 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04139962 Numéro CAS: 832727-80-7 |