Imprimer
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210066-1G PC210066-500MG
APOSPC210066-1GEA 282 EUR
APOSPC210066-1G APOSPC210066-500MG
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Formule: C₁₈H₁₄ClF₃N₂O₄
Point de fusion: 179…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28127025
Numéro CAS: 1630103-73-9