Imprimer
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210044-1G PC210044-500MG
APOSPC210044-1GEA 0 EUR
APOSPC210044-1G APOSPC210044-500MG
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Formule: C₁₀H₁₀BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16323231
Numéro CAS: 40132-01-2