Imprimer
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210036-1G PC210036-500MG
APOSPC210036-1GEA 0 EUR
APOSPC210036-1G APOSPC210036-500MG
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
Formule: C₆H₄FI₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14708138
Numéro CAS: 1301739-25-2