Imprimer
Chromium(III) trifluoroacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2078E-5G PC2078E-1G
APOSPC2078E-5GEA 144 EUR
APOSPC2078E-5G APOSPC2078E-1G
Chromium(III) trifluoroacetate 97%
Chromium(III) trifluoroacetate
Formule: Cr(CF₃CO₂)₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069078
Numéro CAS: 16712-29-1