Imprimer
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2053-25G PC2053-5G
APOSPC2053-25GEA 306 EUR
APOSPC2053-25G APOSPC2053-5G
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide 97%
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide
Formule: C₃H₃F₆NO·H₃N
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784295
Numéro CAS: 1274903-33-1