Imprimer
6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201390-250MG PC201390-1G
APOSPC201390-250MGEA 144 EUR
APOSPC201390-250MG APOSPC201390-1G
6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 95%
6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Formule: C₇H₄FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13180537
Numéro CAS: 99822-24-9