Imprimer
3-Ethynyl-2-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201379-100MG PC201379-250MG PC201379-1G
APOSPC201379-100MGEA 91.5 EUR
APOSPC201379-100MG APOSPC201379-250MG APOSPC201379-1G
3-Ethynyl-2-fluoropyridine 95%
3-Ethynyl-2-fluoropyridine
Formule: C₇H₄FN
Numéro MDL: MFCD13175283
Numéro CAS: 933768-06-0