Imprimer
2-Chloro-4-fluoronicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201376-1G PC201376-5G
APOSPC201376-1GEA 85.7 EUR
APOSPC201376-1G APOSPC201376-5G
2-Chloro-4-fluoronicotinic acid 97%
2-Chloro-4-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.545 g/mol
Numéro MDL: MFCD11040264
Numéro CAS: 929022-76-4