Imprimer
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201375-100MG PC201375-250MG PC201375-1G
APOSPC201375-100MGEA 62.5 EUR
APOSPC201375-100MG APOSPC201375-250MG APOSPC201375-1G
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride
Formule: C₈H₆FNO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135525
Numéro CAS: 917760-91-9