Imprimer
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201370-250MG PC201370-1G
APOSPC201370-250MGEA 683 EUR
APOSPC201370-250MG APOSPC201370-1G
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384489
Numéro CAS: 913090-41-2