Imprimer
6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201355-100MG PC201355-250MG PC201355-1G
APOSPC201355-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC201355-100MG APOSPC201355-250MG APOSPC201355-1G
6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde 95+%
6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778419
Numéro CAS: 885280-34-2