Imprimer
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201339-100MG PC201339-250MG PC201339-1G
APOSPC201339-100MGEA 43.9 EUR
APOSPC201339-100MG APOSPC201339-250MG APOSPC201339-1G
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol 98%
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972415
Numéro CAS: 874822-98-7