Imprimer
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201327-100MG PC201327-250MG
APOSPC201327-100MGEA 97.3 EUR
APOSPC201327-100MG APOSPC201327-250MG
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine 96%
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14706776
Numéro CAS: 859721-53-2