Imprimer
6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201272-100MG PC201272-250MG PC201272-1G
APOSPC201272-100MGEA 29.3 EUR
APOSPC201272-100MG APOSPC201272-250MG APOSPC201272-1G
6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile 95+%
6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile
Formule: C₈H₄FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17010087
Numéro CAS: 633327-11-4