Imprimer
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201270-10G PC201270-1G PC201270-5G
APOSPC201270-10GEA 344 EUR
APOSPC201270-10G APOSPC201270-1G APOSPC201270-5G
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204416
Numéro CAS: 612835-53-7