Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201255-250MG PC201255-1G
APOSPC201255-250MGEA 38 EUR
APOSPC201255-250MG APOSPC201255-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol
Formule: C₉H₉F₃O
MW: 190.162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233111
Numéro CAS: 446-65-1