Imprimer
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201228-1G PC201228-250MG PC201228-5G
APOSPC201228-1GEA 174 EUR
APOSPC201228-1G APOSPC201228-250MG APOSPC201228-5G
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160.121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847318
Numéro CAS: 317810-73-4