Imprimer
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201215-100MG PC201215-1G PC201215-250MG
APOSPC201215-100MGEA 235 EUR
APOSPC201215-100MG APOSPC201215-1G APOSPC201215-250MG
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193.174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656840
Numéro CAS: 256935-98-5