Imprimer
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201206-1G PC201206-5G
APOSPC201206-1GEA 84.1 EUR
APOSPC201206-1G APOSPC201206-5G
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂
MW: 179.148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047171
Numéro CAS: 23077-43-2