Imprimer
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201202-1G PC201202-250MG PC201202-5G
APOSPC201202-1GEA 191 EUR
APOSPC201202-1G APOSPC201202-250MG APOSPC201202-5G
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09253714
Numéro CAS: 224434-01-9