Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201197-100MG PC201197-1G PC201197-250MG
APOSPC201197-100MGEA 0 EUR
APOSPC201197-100MG APOSPC201197-1G APOSPC201197-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861552
Numéro CAS: 1074764-69-4