Imprimer
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201194-100MG PC201194-1G PC201194-250MG
APOSPC201194-100MGEA 470 EUR
APOSPC201194-100MG APOSPC201194-1G APOSPC201194-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formule: C₉H₅F₃O₃
Point de fusion: 94…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13173376
Numéro CAS: 213598-05-1