Imprimer
(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201169-100MG PC201169-1G PC201169-250MG
APOSPC201169-100MGEA 187 EUR
APOSPC201169-100MG APOSPC201169-1G APOSPC201169-250MG
(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid 95+%
(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid
Formule: C₉H₁₃BFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27935575
Numéro CAS: 1704063-96-6