Imprimer
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201156-100MG PC201156-250MG PC201156-25MG
APOSPC201156-100MGEA 111 EUR
APOSPC201156-100MG APOSPC201156-250MG APOSPC201156-25MG
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine 95+%
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine
Formule: C₆H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18261569
Numéro CAS: 15931-21-2