Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201155-100MG PC201155-1G PC201155-250MG
APOSPC201155-100MGEA 119 EUR
APOSPC201155-100MG APOSPC201155-1G APOSPC201155-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formule: C₇H₄F₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27923425
Numéro CAS: 1588441-22-8