Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201145-100MG PC201145-250MG PC201145-1G
APOSPC201145-100MGEA 0 EUR
APOSPC201145-100MG APOSPC201145-250MG APOSPC201145-1G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22570393
Numéro CAS: 1472104-49-6