Imprimer
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201131-100MG PC201131-250MG
APOSPC201131-100MGEA 40.6 EUR
APOSPC201131-100MG APOSPC201131-250MG
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂FN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08751397
Numéro CAS: 1381928-30-8