Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201121-100MG PC201121-1G PC201121-250MG
APOSPC201121-100MGEA 72.5 EUR
APOSPC201121-100MG APOSPC201121-1G APOSPC201121-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄ClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14584604
Numéro CAS: 134000-96-7