Imprimer
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201110-100MG PC201110-1G PC201110-250MG
APOSPC201110-100MGEA 0 EUR
APOSPC201110-100MG APOSPC201110-1G APOSPC201110-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 96%
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₉H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18208171
Numéro CAS: 127425-74-5