Imprimer
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201109-100MG PC201109-1G PC201109-250MG
APOSPC201109-100MGEA 136 EUR
APOSPC201109-100MG APOSPC201109-1G APOSPC201109-250MG
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
Formule: C₈H₁₀FNO·ClH
MW: 191.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12758111
Numéro CAS: 1269773-22-9