Imprimer
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201103-100MG PC201103-250MG
APOSPC201103-100MGEA 39.3 EUR
APOSPC201103-100MG APOSPC201103-250MG
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18394036
Numéro CAS: 1261861-91-9